Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 96 pocillos
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems™, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
Marca:  Applied Biosystems™ 4484075
9376.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24269" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15137105
  • 9870.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Bloques intercambiables
Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque de 96 pocillos de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso suele durar menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits.
Conectividad mediante aplicación móvil
¿Ha configurado alguna vez todas sus reacciones PCR y ha descubierto justo entonces que el termociclador ya está en uso? Compruebe su disponibilidad con una aplicación móvil antes de llegar al laboratorio. Además, descargue archivos de informes de experimentos, reciba alertas y mucho más.
Modos de simulación
El sistema PCR ProFlex™ está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems™ 9700, Applied Biosystems™ 9600 y Applied Biosystems™ Veriti™.
Bloques VeriFlex™: Funcionalidad PCR mejorada
Los bloques VeriFlex se controlan mediante varios elementos Peltier (6 elementos Peltier separados por módulo de 96 pocillos). Esto le proporciona el control definitivo de su bloque para realizar experimentos de optimización precisos y “mejores que los de gradiente”, y para ejecutar varias condiciones de reacción a la vez para obtener unas incubaciones precisas y otros flujos de trabajo sin PCR.
Control con pantalla táctil de 8,4 pulg.
La sencilla e intuitiva interfaz con pantalla táctil le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a formarle a usted y a otros en el uso del sistema.
  • Intercambie el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
  • Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
  • Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
  • Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
  • Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex™ que son mejores que los de gradiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Intercambiables
Compatible con alto rendimiento
Rápida, estándar
1 x 96 pocillos, 0,2 ml
Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.)
Garantía limitada
PCR.
USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
1 instrument
18,8 kg (41 lb.)
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s tras alcanzar 95 °C)
33 cm (13 in) (An.) x 27 cm (11 in) (Al.) x 57 cm (22 in) (Prof.)
100/240 V
Termociclador
De 0 °C a 100 °C
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra)
USB e integrado
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas