Disolventes
Los disolventes son sustancias que se utilizan para disolver, extraer o suspender otras sustancias para formar una disolución. Los disolventes, que generalmente son líquidos, también pueden existir en forma gaseosa o sólida. El disolvente más común es el agua, acertadamente denominada el “disolvente universal” dado que disuelve más sustancias que ningún otro disolvente.
MásProductos destacados
![honeywell-chromasolv-17-3149 honeywell-chromasolv-17-3149](/content/fishersci/eu/global/es/products/chemicals/solvents/jcr%3acontent/content-par-main/generictabs_cdaf/gerericTab1/imageandrte_d20e.img.jpg/1558523285824.jpg)
Acetona Honeywell™ CHROMASOLV™ para HPLC, ≥99,8 %
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes polivalentes de gran pureza
- Alto nivel de uniformidad de lote a lote
![thermo-methanol-17-3149 thermo-methanol-17-3149](/content/fishersci/eu/global/es/products/chemicals/solvents/jcr%3acontent/content-par-main/generictabs_cdaf/gerericTab1/imageandrte_79ed.img.jpg/1558523317516.jpg)
Metanol Thermo Scientific™, UHPLC/MS
Al presentar una especificación exclusiva para mejorar la señal y reducir ruido, el metanol Thermo Scientific es ideal cuando la calidad del disolvente está directamente vinculada a la sensibilidad del espectrómetro de masas
Categorías principales
Disolventes Chromasolv de Honeywell para Europa
Encuentre características de la línea de productos, aplicaciones e información para pedidos de la línea completa de solventes de cromasolv de alta pureza disponibles en Europa
High-Volume Solvent
- High-Volume Solvent (933 KB)
![](http://static.fishersci.eu/content/dam/fishersci/en_EU/events/activatescience/ajax_loader_black.gif)