man

Test

CAS RN 10028-21-4

H2OH2OOSOOOFe

CAS RN 10028-21-4

IUPAC Name: λ²-iron(2+) dihydrate sulfate
Sinónimos: λ²-iron(2+) dihydrate sulfate
Peso molecular (g/mol): 187.93
Fórmula molecular: FeH4O6S
InChi Key: KFJBRJOPXNCARV-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados