CAS RN 10031-32-0
CAS RN 10031-32-0
IUPAC Name:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Yodato de calcio monohidrato, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-32-0 Fórmula molecular: Ca(IO3)2·H2O Número MDL: MFCD00036265