CAS RN 100587-92-6
CAS RN 100587-92-6
IUPAC Name:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetato de terbio (III) hidrato, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100587-92-6 Fórmula molecular: C6H9O6Tb Peso molecular (g/mol): 336.06 Número MDL: MFCD00149233 Clave InChI: JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K Nombre IUPAC: terbium(3+) triacetate SMILES: [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
2
Acetato de terbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
CAS: 100587-92-6 Fórmula molecular: C6H9O6Tb Peso molecular (g/mol): 336.06 Número MDL: MFCD00149233 Clave InChI: JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K Nombre IUPAC: terbium(3+) triacetate SMILES: [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O