man

Test

CAS RN 10101-83-4

NaNaOTeOOO

CAS RN 10101-83-4

IUPAC Name: disodium telluric acid
Sinónimos: disodium telluric acid
Peso molecular (g/mol): 239.59
Fórmula molecular: H2Na2O4Te
InChi Key: XERQTZLDFHNZIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[Na+].O[Te](O)(=O)=O
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados