man

Test

CAS RN 10130-74-2

H3COSOOCl

CAS RN 10130-74-2

IUPAC Name: 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Sinónimos: 3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 206.64
Fórmula molecular: C7H7ClO3S
InChi Key: JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)