man

Test

CAS RN 1017778-58-3

H3COFFFFFFF

CAS RN 1017778-58-3

IUPAC Name: 1-[2-fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Sinónimos: 1-[2-fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Peso molecular (g/mol): 274.14
Fórmula molecular: C10H5F7O
InChi Key: LZFMZERKIQUOIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados