man

Test

CAS RN 1020-84-4

CH3SiH3CNHSiCH3CH3NHSiCH3H3CHNSiH3CH3CHN

CAS RN 1020-84-4

IUPAC Name: 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilocane
Sinónimos: 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetrazatetrasilocane
Peso molecular (g/mol): 292.68
Fórmula molecular: C8H28N4Si4
InChi Key: FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados