man

Test

CAS RN 103-30-0

CAS RN 103-30-0

IUPAC Name: [(1E)-2-phenylethenyl]benzene
Sinónimos: trans-stilbene stilbene (trans)
Peso molecular (g/mol): 180.25
Fórmula molecular: C14H12
InChi Key: PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
SMILES: C(=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)