man

Test

CAS RN 103204-69-9

CH3NHOCH3OOH

CAS RN 103204-69-9

IUPAC Name: 4-acetamido-2-methylbenzoic acid
Sinónimos: 4-acetamido-2-methylbenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 193.2
Fórmula molecular: C10H11NO3
InChi Key: AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados