man

Test

CAS RN 1034-49-7

BrBrP

CAS RN 1034-49-7

IUPAC Name: (bromomethyl)triphenylphosphanium bromide
Sinónimos: (bromomethyl)triphenylphosphanium bromide
Peso molecular (g/mol): 436.13
Fórmula molecular: C19H17Br2P
InChi Key: YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados