accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103577-40-8

CH3NSNHNOFFF

CAS RN 103577-40-8

IUPAC Name: 2-({[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl}sulfanyl)-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 2-({[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl}sulfanyl)-1H-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol): 353.36
Fórmula molecular: C16H14F3N3OS
InChi Key: CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(OCC(F)(F)F)C=CN=C1CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados