man

Test

CAS RN 1037184-44-3

H3COOHNOClClOH

CAS RN 1037184-44-3

IUPAC Name: 4,7-dichloro-3-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Sinónimos: 4,7-dichloro-3-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]-1H-indol-2-one
Peso molecular (g/mol): 366.19
Fórmula molecular: C17H13Cl2NO4
InChi Key: HLXSCTYHLQHQDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1(O)C(=O)NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados