man

Test

CAS RN 10373-78-1

H3CH3CCH3OO

CAS RN 10373-78-1

IUPAC Name: 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Sinónimos: camphorquinone camphoroquinone campherquinone camphoquinone bornanedione camphor quinone
Peso molecular (g/mol): 166.22
Fórmula molecular: C10H14O2
InChi Key: VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)