man

Test

CAS RN 104504-45-2

H2NOHOO

CAS RN 104504-45-2

IUPAC Name: (2S)-2-amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid
Sinónimos: para-(benzoyl)-phenylalanine
Peso molecular (g/mol): 269.3
Fórmula molecular: C16H15NO3
InChi Key: TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados