man

Test

CAS RN 105-37-3

H3COOCH3

CAS RN 105-37-3

IUPAC Name: ethyl propanoate
Sinónimos: ethyl propionate
Peso molecular (g/mol): 102.13
Fórmula molecular: C5H10O2
InChi Key: FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (4)
Forma física 
  • (6)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)