man

Test

CAS RN 105-60-2

OHN

CAS RN 105-60-2

IUPAC Name: azepan-2-one
Sinónimos: caprolactam epsilon-caprolactam 1,6-hexolactam 2-oxohexamethylenimine e-kaprolaktam 6-caprolactam 6-hexanelactam 1,6-hexalactam caprolactam (substance) lactam, aminocaproic
Peso molecular (g/mol): 113.16
Fórmula molecular: C6H11NO
InChi Key: JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CCCCCN1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (4)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (4)
Forma física 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)