man

Test

CAS RN 105379-24-6

NNONNNFPFFFFF

CAS RN 105379-24-6

IUPAC Name: 1-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)(pyrrolidin-1-yl)methylidene]-1λ⁵-pyrrolidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Sinónimos: 1-[(1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)(pyrrolidin-1-yl)methylidene]-1λ⁵-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
Peso molecular (g/mol): 431.32
Fórmula molecular: C15H20F6N5OP
InChi Key: XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+]1CCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados