man

Test

CAS RN 105400-81-5

OOH2N

CAS RN 105400-81-5

IUPAC Name: (1S)-1-(carboxylatomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Sinónimos: (1S)-1-(carboxylatomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Peso molecular (g/mol): 191.23
Fórmula molecular: C11H13NO2
InChi Key: BUAVPRGEIAVFBF-JTQLQIEISA-N
SMILES: [O-]C(=O)C[C@@H]1[NH2+]CCC2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados