man

Test

CAS RN 105812-81-5

CH3NHHOF

CAS RN 105812-81-5

IUPAC Name: (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidin-1-ium
Sinónimos: (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 224.3
Fórmula molecular: C13H19FNO
InChi Key: CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
SMILES: C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados