man

Test

CAS RN 106-33-2

H3COOCH3

CAS RN 106-33-2

IUPAC Name: ethyl dodecanoate
Sinónimos: ethyl laurate
Peso molecular (g/mol): 228.38
Fórmula molecular: C14H28O2
InChi Key: MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados