man

Test

CAS RN 106-46-7

ClCl

CAS RN 106-46-7

IUPAC Name: 1,4-dichlorobenzene
Sinónimos: paradi paradichlorobenzene preparation caswell no. 632 parazene p-dcb para-DCB paradow p-diclorobenzene PDB paradichlorbenzol
Peso molecular (g/mol): 147
Fórmula molecular: C6H4Cl2
InChi Key: OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)