man

Test

CAS RN 107-93-7

CH3OHO

CAS RN 107-93-7

IUPAC Name: (2E)-but-2-enoic acid
Sinónimos: butenoic acid BEO kyselina krotonova α-crotonic acid solid crotonic acid
Peso molecular (g/mol): 86.09
Fórmula molecular: C4H6O2
InChi Key: LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
SMILES: C\C=C\C(O)=O
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)