CAS RN 1072-62-4
CAS RN 1072-62-4
IUPAC Name:
2-ethyl-1H-imidazole
Sinónimos:
2-ethyl-1H-imidazole
Peso molecular (g/mol):
96.13
Fórmula molecular:
C5H8N2
InChi Key:
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=NC=CN1
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Etilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1072-62-4 Fórmula molecular: C5H8N2 Peso molecular (g/mol): 96.13 Número MDL: MFCD00005192 Clave InChI: PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-ethylimidazole,1h-imidazole, 2-ethyl,imidazole, 2-ethyl,2-ethylimidazole 98+%,2ez,2-ethylimdazole,2-ethyl imidazole,2-ethyl-imidazole,pubchem15972 PubChem CID: 66130 Nombre IUPAC: 2-ethyl-1H-imidazole SMILES: CCC1=NC=CN1
2
2-Etilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1072-62-4 Fórmula molecular: C5H8N2 Peso molecular (g/mol): 96.13 Número MDL: MFCD00005192 Clave InChI: PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-ethylimidazole,1h-imidazole, 2-ethyl,imidazole, 2-ethyl,2-ethylimidazole 98+%,2ez,2-ethylimdazole,2-ethyl imidazole,2-ethyl-imidazole,pubchem15972 PubChem CID: 66130 Nombre IUPAC: 2-etil-1H-imidazol SMILES: CCC1=NC=CN1