CAS RN 107259-06-3
CAS RN 107259-06-3
IUPAC Name:
tert-butyl N-(1-formylcyclopropyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl N-(1-formylcyclopropyl)carbamate
Peso molecular (g/mol):
185.22
Fórmula molecular:
C9H15NO3
InChi Key:
ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
1
–
1
de
1
resultados