man

Test

CAS RN 1073-67-2

ClCH2

CAS RN 1073-67-2

IUPAC Name: 1-chloro-4-ethenylbenzene
Sinónimos: P-chlorostyrene
Peso molecular (g/mol): 138.59
Fórmula molecular: C8H7Cl
InChi Key: KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)