man

Test

CAS RN 1073354-07-0

BOOH3CCH3H3CH3COO

CAS RN 1073354-07-0

IUPAC Name: 2-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 2-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 228.1
Fórmula molecular: C11H21BO4
InChi Key: DNBRLKJRBDIKOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(CCC2OCCO2)OC1(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados