man

Test

CAS RN 107430-66-0

OOHOH

CAS RN 107430-66-0

IUPAC Name: 4-[7-(adamantan-1-yl)-6-hydroxynaphthalen-2-yl]benzoic acid
Sinónimos: 4-[7-(adamantan-1-yl)-6-hydroxynaphthalen-2-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 398.5
Fórmula molecular: C27H26O3
InChi Key: VCQGNUWOMLYNNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC(=C(O)C=C2C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados