man

Test

CAS RN 1077-28-7

HOOSS

CAS RN 1077-28-7

IUPAC Name: 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanoic acid
Sinónimos: 6,8-thioctic acid α-liponsaeure thioctansaeure liponic acid 6,8-thiotic acid acetate-replacing factor biletan thioctsaeure 5-(dithiolan-3-yl)valeric acid 6-thioctic acid
Peso molecular (g/mol): 206.32
Fórmula molecular: C8H14O2S2
InChi Key: AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CCCCC1CCSS1
Punto de ebullición 
  • (6)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)