CAS RN 1078-71-3
CAS RN 1078-71-3
IUPAC Name:
heptylbenzene
Sinónimos:
1-phenylheptane
Peso molecular (g/mol):
176.3
Fórmula molecular:
C13H20
InChi Key:
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
n-Heptilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1078-71-3 Fórmula molecular: C13H20 Peso molecular (g/mol): 176.303 Número MDL: MFCD00009545 Clave InChI: LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1-phenylheptane,benzene, heptyl,n-heptylbenzene,heptane, 1-phenyl,heptane, 1 or 7-phenyl,unii-12uc21c7sn,phenylheptane,heptyl-benzene,heptane, phenyl PubChem CID: 14115 Nombre IUPAC: heptilbenceno SMILES: CCCCCCCC1=CC=CC=C1