man

Test

CAS RN 108-00-9

CH3NCH3H2N

CAS RN 108-00-9

IUPAC Name: (2-aminoethyl)dimethylamine
Sinónimos: (2-aminoethyl)dimethylamine
Peso molecular (g/mol): 88.15
Fórmula molecular: C4H12N2
InChi Key: DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCN
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)