man

Test

CAS RN 108-46-3

OHHO

CAS RN 108-46-3

IUPAC Name: benzene-1,3-diol
Sinónimos: resorcinol 3-hydroxycyclohexadien-1-one caswell no. 723 nako tgg m-hydroquinone durafur developer G pelagol RS resorzin developer RS pelagol grey RS
Peso molecular (g/mol): 110.11
Fórmula molecular: C6H6O2
InChi Key: GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(O)=CC=C1
Punto de ebullición 
  • (7)
  • (4)
  • (4)
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (11)
Cantidad 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (4)
  • (4)
  • (3)
Forma física 
  • (4)
  • (4)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (7)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)