man

Test

CAS RN 108-89-4

CH3N

CAS RN 108-89-4

IUPAC Name: 4-methylpyridine
Sinónimos: 4-methylpyridine 4-mepy
Peso molecular (g/mol): 93.13
Fórmula molecular: C6H7N
InChi Key: FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=NC=C1
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)