man

Test

CAS RN 108-94-1

O

CAS RN 108-94-1

IUPAC Name: cyclohexanone
Sinónimos: cyclohexanone cyclohexanone homopolymer caswell no. 270 cyclohexanone (substance) hytrol o hytrol O pimelic ketone cicloesanone pimelin ketone anon
Peso molecular (g/mol): 98.15
Fórmula molecular: C6H10O
InChi Key: JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CCCCC1
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (6)
  • (6)
Grado 
  • (4)
  • (4)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (5)
  • (1)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)