man

Test

CAS RN 108549-23-1

H3CCH3NCH3CH3POO

CAS RN 108549-23-1

IUPAC Name: [bis(benzyloxy)phosphanyl]bis(propan-2-yl)amine
Sinónimos: [bis(benzyloxy)phosphanyl]diisopropylamine
Peso molecular (g/mol): 345.42
Fórmula molecular: C20H28NO2P
InChi Key: ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)