man

Test

CAS RN 109-79-5

CH3HS

CAS RN 109-79-5

IUPAC Name: butane-1-thiol
Sinónimos: butanethiol
Peso molecular (g/mol): 90.18
Fórmula molecular: C4H10S
InChi Key: WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCS
Peso molecular (g/mol) 
  • (9)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (9)
Porcentaje de pureza 
  • (8)
  • (4)
Forma física 
  • (12)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (8)
  • (4)
  • (12)
  • (1)