man

Test

CAS RN 109028-10-6

H3CNNNNFFFOHOOHO

CAS RN 109028-10-6

IUPAC Name: (2Z)-but-2-enedioic acid; 1-methyl-4-[7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl]piperazine
Sinónimos: 1-methyl-4-[7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl]piperazine; maleic acid
Peso molecular (g/mol): 450.42
Fórmula molecular: C21H21F3N4O4
InChi Key: ZBPAHEUAJMCLRD-BTJKTKAUSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CC1)C1=NC2=CC(=CC=C2N2C=CC=C12)C(F)(F)F
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados