CAS RN 1092461-38-5
CAS RN 1092461-38-5
IUPAC Name:
3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos:
3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Peso molecular (g/mol):
213.56
Fórmula molecular:
C7H4ClF4N
InChi Key:
ZHDSWEWAMCTWAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(C=CC(Cl)=C1F)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1092461-38-5 Fórmula molecular: C7H4ClF4N Peso molecular (g/mol): 213.56 Número MDL: MFCD11519381 Clave InChI: ZHDSWEWAMCTWAZ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl aniline,2-amino-4-chloro-3-fluorobenzotrifluoride,3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine,3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine,3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, jrd PubChem CID: 57361729 Nombre IUPAC: 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)anilina SMILES: C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)N)F)Cl