man

Test

CAS RN 110-05-4

CH3CH3H3COOCH3CH3H3C

CAS RN 110-05-4

IUPAC Name: 2-(tert-butylperoxy)-2-methylpropane
Sinónimos: T-butyl-peroxide
Peso molecular (g/mol): 146.23
Fórmula molecular: C8H18O2
InChi Key: LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Punto de ebullición 
  • (3)
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados