man

Test

CAS RN 1105511-66-7

H3CSnH3CCH3NNOCH3

CAS RN 1105511-66-7

IUPAC Name: 2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine
Sinónimos: 2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine
Peso molecular (g/mol): 399.17
Fórmula molecular: C17H32N2OSn
InChi Key: WWRXJELRWGUPKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC(OC)=CN=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados