man

Test

CAS RN 111-03-5

H3COOOHOH

CAS RN 111-03-5

IUPAC Name: 2,3-dihydroxypropyl (9Z)-octadec-9-enoate
Sinónimos: oleoyl glycerol
Peso molecular (g/mol): 356.55
Fórmula molecular: C21H40O4
InChi Key: RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZNA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados