man

Test

CAS RN 111-61-5

H3COOCH3

CAS RN 111-61-5

IUPAC Name: ethyl octadecanoate
Sinónimos: ethyl stearate
Peso molecular (g/mol): 312.54
Fórmula molecular: C20H40O2
InChi Key: MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados