man

Test

CAS RN 1111637-92-3

BOOH3CCH3H3CH3CNHNCH3CH3

CAS RN 1111637-92-3

IUPAC Name: N,3-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Sinónimos: N,3-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 248.13
Fórmula molecular: C13H21BN2O2
InChi Key: VZNAKHVRKWXDMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=C(C)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados