man

Test

CAS RN 1125-60-6

NH2N

CAS RN 1125-60-6

IUPAC Name: isoquinolin-5-amine
Sinónimos: 5-aminoisoquinoline
Peso molecular (g/mol): 144.18
Fórmula molecular: C9H8N2
InChi Key: DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)