CAS RN 1139-30-6
CAS RN 1139-30-6
IUPAC Name:
4,12,12-trimethyl-9-methylidene-5-oxatricyclo[8.2.0.0⁴,⁶]dodecane
Sinónimos:
caryophyllene oxide (-)-β-caryophyllene epoxide
Peso molecular (g/mol):
220.36
Fórmula molecular:
C15H24O
InChi Key:
NVEQFIOZRFFVFW-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC12CCC3C(CC3(C)C)C(=C)CCC1O2
1
–
1
de
1
resultados
1
(-)-Óxido de cariofileno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1139-30-6 Fórmula molecular: C15H24O Peso molecular (g/mol): 220.35 Número MDL: MFCD00134216 Clave InChI: NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N Sinónimo: caryophyllene oxide,--caryophyllene oxide,beta-caryophyllene epoxide,beta-caryophyllene oxide,--epoxycaryophyllene,unii-s2xu9k448u,-carophyllene oxide,caryophyllene epoxide,epoxycaryophyllene,trans-caryophyllene oxide PubChem CID: 1742210 ChEBI: CHEBI:67818 SMILES: CC1(CC2C1CCC3(C(O3)CCC2=C)C)C