CAS RN 114897-91-5
CAS RN 114897-91-5
IUPAC Name:
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Sinónimos:
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Peso molecular (g/mol):
214.04
Fórmula molecular:
C8H5BrFN
InChi Key:
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
1
–
1
de
1
resultados
1
Cianuro de 4-Bromo-2-fluorobencilo, 98+ %, Thermo Scientific™
CAS: 114897-91-5 Fórmula molecular: C8H5BrFN Peso molecular (g/mol): 214.04 Número MDL: MFCD07368653 Clave InChI: QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide,2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile,4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile,2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile,benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro,4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile,2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile,4-bromo-2-fluorobenzylcyanide,pubchem10413,acmc-2099lv PubChem CID: 7172308 Nombre IUPAC: 2-(4-bromo-2-fluorofenil)acetonitrilo SMILES: FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N