Preguntas frecuentes sobre los monos resistentes a los productos químicos
¿Qué se espera de un mono resistente a productos químicos?
- Resistencia contra la penetración de productos químicos
- Resistencia mecánica ante abrasiones, perforaciones y desgarros
- En determinados usos se requieren propiedades antiestáticas y resistencia ante patógenos o material radiactivo
¿Cómo se clasifican las ropas resistentes a productos químicos?
Los trajes de protección química se clasifican según el tiempo necesario para que determinada concentración de un químico penetre el traje de protección. Cuanto mayor sea el tiempo de penetración, mayor será la resistencia a la permeabilidad y más eficaz será la protección química.
Clase de protección | Tiempos de penetración |
---|---|
1 | > 10 minutos |
2 | > 30 minutos |
3 | > 60 minutos |
4 | > 120 minutos |
5 | > 240 minutos |
6 | > 480 minutos |
¿Qué categorías de monos hay?
Los monos varían según su capacidad para resistir elementos mecánicos, químicos y partículas.
Los monos clase I están diseñados para usarse en hogares y entornos con baja exposición al riesgo.
Los monos clase III están diseñados para usarse en entornos con alta exposición al riesgo.
Los siguientes tipos de monos de clase III están disponibles:
Tipo de mono | Nivel de protección |
---|---|
Tipo 1, 1a, 1b, 1c | Hermético a gases |
Tipo 3 | Protección contra fluidos |
Tipo 4 | Protección contra pulverizaciones |
Tipo 5 | Protección contra partículas |
Tipo 6 | Protección limitada contra pulverizaciones |
¿Qué normas se aplican a las ropas de protección química?
Los requisitos que se deben cumplir en los distintos niveles de las ropas de protección química se establecen en las siguientes normativas europeas:
EN 943-1: Tipo 1a, 1b y 1c | Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, inclusive aerosoles líquidos y partículas sólidas — Parte 1: requisitos de prestaciones de los trajes ventilados y no ventilados, herméticos a gases (tipo 1) |
EN 943-2: Tipo 1a ET y tipo 1b ET | Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos, como aerosoles líquidos (para equipos de emergencia) y partículas sólidas — Parte 2: requisitos de prestaciones para trajes de protección química herméticos a gases (tipo 1) para equipos de emergencia (ET) |
EN 14605: Tipo 3 y 4 | Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), inclusive las prendas que ofrecen protección únicamente a determinadas partes del cuerpo (tipos PB [3] y PB [4]) |
EN ISO 13 982-1: Tipo 5 | Ropa de protección para uso contra partículas sólidas — Parte 1: requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire (ropa de tipo 5) |
EN 13 034: Tipo 6 | Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos líquidos (equipos de tipo 6 y tipo PB [6]) |
Asimismo, se indican los siguientes métodos de prueba estándar para las ropas de protección química:
- EN ISO 6529 Ropa de protección. Protección contra productos químicos. Determinación de la resistencia de los materiales de las ropas de protección a la permeación de líquidos y gases
- EN 1149-5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas
- EN ISO 16602 Ropas de protección para la protección contra químicos: clasificación, etiquetado y requisitos de prestación
¿Cómo elegir el traje de protección adecuado para su aplicación?
Consulte a su responsable de seguridad, quién deberá realizar una evaluación de riesgos del entorno laboral. Comparta los datos específicos de aplicación. De acuerdo a esta información podrán determinar:
- Los trabajos que hay que realizar: El tipo y la duración del trabajo determinará en gran medida los niveles de protección y clase necesarios
- Los riesgos asociados al trabajo: ¿Qué productos químicos se usan y qué mezclas se producen? ¿Hay materiales peligrosos en forma líquida, gaseosa o en partículas? ¿Cuál es el rango de temperatura del entorno laboral? ¿El uso implica trabajar con sustancias inflamables o explosivas? ¿Existe el riesgo elevado de abrasiones, desgarros o perforaciones del traje de protección? Tenga en cuenta los efectos acumulativos de la exposición a los materiales peligrosos
- ¿Qué otro equipo de protección es necesario para la aplicación? ¿Es compatible con el equipo de protección que ha seleccionado? Es importante tener en cuenta el uso adicional de respiradores, protectores de ojos y cara, equipos de protección auditiva o de cabeza, guantes, botas de protección, cinturones de seguridad, etc.
- ¿Qué opciones hay disponibles para la descontaminación del equipo de protección? Los aspectos mencionados anteriormente determinarán en gran medida el uso de monos resistentes a productos químicos desechables o reutilizables, así como su posterior eliminación o descontaminación, según corresponda.
- Solicite recomendaciones a su responsable comercial del canal de Fisher Scientific o a su especialista en seguridad, quien podrá aconsejarle sobre las soluciones adecuadas.