General Purpose Benchtop Centrifuges
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Debe tener
INSTALACIÓN RÁPIDA
DEL ROTOR
CENTRIFUGACIÓN DE
ALTA VELOCIDAD
FÁCIL
PROGRAMACIÓN
GUARDE HASTA
6 PROGRAMAS
BAJO CONSUMO
ENERGÉTICO
DISEÑO
ERGONÓMICO
FÁCIL CARGA
DE MUESTRAS
STRENGTH
Complete su pedido
Complete su pedido de centrífugas de sobremesa de uso general con estos consumibles.
Grandes ofertas
Thermo Scientific™ Rotor de cubeta oscilante para microplacas M-20
Haga girar hasta seis microplacas y, utilizando soportes sellados, garantice unas condiciones de sellado certificadas para todas las muestras con el Thermo Scientific™ M-20 Rotor de microplacas de cubeta basculante.
Comprar ahoraGrandes ofertas
Concentrador centrífugo Vivaspin™ 20 de Sartorius
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. El concentrador centrífugo Vivaspin™ 20 maneja hasta 20mL en rotores de cubeta basculante y 14mL en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 50mL. Cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración sin precedentes y una concentración >100 veces mayor.
Comprar ahora