Preguntas frecuentes sobre los agitadores de placa calefactora
¿Cuál es el mejor agitador de placa calefactora de laboratorio?
Seleccionar el agitador de placa calefactora perfecto para sus aplicaciones entre los miles de modelos disponibles puede resultar abrumador. Para garantizar una agitación óptima de sus soluciones, es importante encontrar un agitador de placa calefactora que sea adecuado no sólo para los tipos de muestras con los que trabaja, sino también para todas sus necesidades de aplicación. Considere los pros y los contras de cada uno y piense en las características adicionales que podría necesitar en el futuro. Obtenga el agitador de placa calefactora más adecuado para sus protocolos de laboratorio con nuestra guía de selección interactiva.
¿Por qué debería utilizar una sonda de temperatura externa?
Una sonda que se coloca dentro de la muestra le muestra la temperatura real de la misma. Sin una sonda, la unidad mostrará la temperatura de la placa que puede diferir de la temperatura de la muestra. La muestra absorbe y almacena el calor según sus propiedades físicas. La conductividad térmica de la placa o del recipiente de calentamiento y las condiciones ambientales también pueden influir en la temperatura de su muestra.
¿Cómo puedo reducir el rebasamiento?
Para minimizar el rebasamiento, utilice un recipiente de metal en lugar de vidrio. Establezca la temperatura objetivo más baja de lo necesario y auméntela cuando se estabilice. Si la estabilidad de la temperatura es importante, se recomienda utilizar un baño de agua.
¿Pueden funcionar los agitadores de placa calefactora durante más tiempo o hay un ciclo de trabajo máximo?
Los agitadores de placa calefactora pueden funcionar las 24 horas del día durante varios días. No hay un ciclo de trabajo máximo especificado.
¿A qué velocidad debe ajustarse el agitador de placa calefactora?
La velocidad óptima depende de varios factores, por ejemplo, de la aplicación y de la muestra. Es importante garantizar una mezcla uniforme. Por lo tanto, la velocidad no debe ser demasiado baja. Las aplicaciones más comunes requieren velocidades entre 400 y 800 rpm.
¿Pueden los agitadores de placa calefactora procesar líquidos de alta viscosidad?
No, un agitador de placa calefactora está hecho para trabajar con soluciones acuosas o medios de baja viscosidad de hasta 100 mPa. Las soluciones de alta viscosidad o alta densidad apenas se mezclan con este método. Por lo general, se necesitan agitadores de cabeza para manejar viscosidades más altas.
¿Para qué se utiliza un agitador de placa calefactora con placa de cocción?
El agitador de placa calefactora se utiliza para mezclar y calentar soluciones acuosas para una gran variedad de aplicaciones químicas, biológicas y microbiológicas. Si no necesita calentamiento para su aplicación, busque agitadores magnéticos.
¿Cuál es la diferencia entre una placa superior de cerámica y una de acero inoxidable?
Las placas de cerámica tienen una excelente resistencia química y, por tanto, son ideales si se trabaja con productos químicos corrosivos que podrían salpicar la superficie de la placa. Soportan temperaturas elevadas de hasta 450 °C y son fáciles de limpiar. La superficie blanca de las placas superiores de cerámica es muy adecuada para valoraciones u otros trabajos en los que se requiere una clara visibilidad del color. Las placas de cerámica tienen bordes fríos. Esto puede no ser adecuado si se necesita calentar toda la superficie de la placa. Otra desventaja es que las placas de cerámica sólo deben utilizarse para calentar material de vidrio.
Una placa superior de acero inoxidable no genera corrientes de Foucault (como el aluminio) y, por tanto, garantiza un acoplamiento y una agitación muy fuertes. Las placas superiores de aluminio son más robustas y resisten mejor los impactos accidentales que las placas de cerámica. Proporcionan una temperatura uniforme en toda la placa. Los agitadores de placa metálica también pueden utilizarse para calentar recipientes metálicos. Por tanto, si se trabaja con vasos de precipitados de acero inoxidable u otros recipientes metálicos, ésta es la mejor opción.
¿Cómo se pueden esterilizar las barras agitadoras de placa calefactora?
La mayoría de las barras agitadoras (también conocidas como pulgas magnéticas) están recubiertas de PTFE y pueden esterilizarse en autoclave o tratándolas con alcohol.
¿Cómo puedo elegir una barra agitadora de placa calefactora?
Elegir el tamaño y la forma adecuados de la barra agitadora de placa calefactora garantiza una mezcla eficaz y reduce el desgaste del revestimiento de PTFE. La longitud debe ser igual a 2/3 del diámetro del fondo del recipiente. La potencia de la barra depende del diámetro del imán. En cuanto a la forma, tenemos las siguientes recomendaciones en función del recipiente:
- Barras rectas para recipientes de fondo plano
- Barras con un anillo central para los vasos de fondo ligeramente convexo
- Barras ovaladas para recipientes con forma de globo
- Barras triangulares para disolver sólidos y sedimentos (donde la superficie plana de la barra puede raspar el fondo del recipiente).
¿Cuáles son los diferentes tipos de agitadores de placa calefactora que hay que tener en cuenta?
- Agitadores analógicos
Los agitadores analógicos cuentan con un control electrónico de la velocidad para mantenerla constante incluso con cambios en la carga de la muestra y suelen tener una baja estabilidad térmica. - Agitadores digitales
Las unidades tienen pantallas LCD o LED que muestran la velocidad de rotación y la temperatura, lo que permite un fácil ajuste hasta que se alcanzan los valores objetivo adecuados para garantizar el control y el mantenimiento de la velocidad y el calor. - Agitadores multiposición
Este tipo puede agitar varios vasos o matraces en la plataforma al mismo tiempo.